Moxifloxacin hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-((4aS,7aS)-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6(2H)-yl)-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, Moxifloxacin HCl
J66626.MC
J66626.MCEA 243 EUR InStock
J66626.MC
Moxifloxacin hydrochloride 97%
Moxifloxacin hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 186826-86-8 Molecular Formula: C21H24FN3O4.HCl Formula Weight: 437.89 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: Yellow Odour: Odourless Boiling Point: 636° Solubility: Sparingly soluble in water. Soluble in DMSO Beilstein Reference: 8377447 MDL No.: MFCD00949117
Applications: A broad spectrum antibiotic commonly used against bacteria which cause sinus and lung infections
Formule: C₂₁H₂₅ClFN₃O₄
MW: 437,896 g/mol
Point d'ébullition: 636 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00949117
Numéro CAS: 186826-86-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité