Riboflavine 97% pour l'électrophorèse
Fournisseur: Thermo Scientific
J66632.14
J66632.14EA 81 EUR InStock
J66632.14
Riboflavine 97% pour l'électrophorèse
Riboflavine
Purity: 97% CAS No.: 83-88-5 Molecular Formula: C17H20N4O6 Formula Weight: 376.37 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Orange-yellow Odour: Odourless Melting Point: 290° MDL No.: MFCD00005022
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 14,8200
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité