Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trimethoprim lactate 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

J66646.MD
J66646.MDEA 205 EUR InStock
J66646.MD
Trimethoprim lactate 98%
Trimethoprim lactate
Purity: 98% CAS No.: 23256-42-0 Molecular Formula: C14H18N4O3.C3H6O3 Formula Weight: 380.39 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00171722

Applications: A broad spectrum antibiotic


Formule: C₁₇H₂₄N₄O₆
Numéro MDL: MFCD00171722
Numéro CAS: 23256-42-0
EINECS: 245-533-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) 97.5% min

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité