Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ticarcillin disodium : clavulanate potassium (15:1)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

J66659.09
J66659.09EA 172 EUR InStock
J66659.09
Ticarcillin disodium : clavulanate potassium (15:1)
Ticarcillin disodium : clavulanate potassium
Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Freely soluble in water MDL No.: MFCD26967928

Applications: Combination provides greater efficacy against beta-lactam resistant strains


Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité