Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Capreomycin sulphate ≥90%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

J66684.03
J66684.03EA 142 EUR InStock
J66684.03
Capreomycin sulphate ≥90%
Capreomycin sulphate
Thought to inhibit protein synthesis by inhibiting normal ribosomal functions

  • White powder

Freely soluble in water


Formule: C₂₅H₄₄N₁₄O₈·H₂SO₄
Point d'ébullition: 1377 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079032
Numéro CAS: 1405-37-4
EINECS: 215-776-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité