Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydrotetracycline hydrochloride

Fournisseur: Thermo Scientific

J66688.MA
J66688.MAEA 87.1 EUR InStock
J66688.MA
Anhydrotetracycline hydrochloride
Anhydrotetracycline hydrochloride
Anhydrotetracycline hydrochloride acts as a useful effector of tetracycline-dependent gene expression in bacterial expression systems.

Attention: Moisture Sensitive. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.


Formule: C₂₂H₂₃ClN₂O₇
MW: 462,883 g/mol
Point de fusion: 220…223 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151453
Numéro CAS: 13803-65-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité