Azithromycin dihydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Azithromycin hydrate, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one dihydrate
J66740.06
J66740.06EA 376 EUR InStock
J66740.06
Azithromycin dihydrate
Azithromycin dihydrate
A broad spectrum macrolide antibiotic structurally related to erythromycin. Azithromycin dihydrate has anti-immunomodulatory/anti-inflammatory properties, which make it useful in treating cystic fibrosis
  • Air Sensitive
  • Optical rotation: -47° (c=2 in ethanol)
It shows an azalide antimicrobial agent active in vitro against various pathogens.
White powder
Soluble in DMSO at 20mg/ml. Also soluble in chloroform or ethylene chloride
Formule: C₃₈H₇₂N₂O₁₂·2H₂O
MW: 749,00 g/mol
Point d'ébullition: 717 °C
Point de fusion: 126 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862248
Numéro CAS: 117772-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to off-white
Form Powder
Assay (unspecified) 945 µg/mg min.
Water Content (Karl Fischer Titration) 4.0 - 5.0%
Optical Rotation -45° to -49°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité