Mecillinam 90+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,5R,6R)-6-(((E)-Azepan-1-ylmethylene)amino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
J66774.MC
J66774.MCEA 188 EUR InStock
J66774.MC
Mecillinam 90+%
Mecillinam
Effective against gram-negative bacteria.
Soluble in water at approximately 1 mg/ml
Attention: Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Formule: C₁₅H₂₃N₃O₃S
MW: 325,427 g/mol
Point d'ébullition: 551 °C
Point de fusion: 156 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056869
Numéro CAS: 32887-01-7
EINECS: 251-277-1
Merck Index: 14,00389
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité