Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Cefmetazole

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

J66791.06
J66791.06EA 395 EUR InStock
J66791.06
Cefmetazole
Cefmetazole
A broad spectrum second generation cephalosporin antibiotic.

CAS No.: 56796-20-4 Molecular Formula: C15H17N7O5S3 Formula Weight: 471.53 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00865068

Applications: A broad spectrum second generation cephalosporin antibiotic


Formule: C₁₅H₁₇N₇O₅S₃
Numéro MDL: MFCD00865068
Numéro CAS: 56796-20-4
EINECS: 260-384-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité