Coelenterazine (indigène) , Aequorea sp.
Fournisseur: Thermo Scientific
J66823.MA
J66823.MAEA 654 EUR InStock
J66823.MA
Coelenterazine (indigène) , Aequorea sp.
Coelenterazine
A sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion.
CAS No.: 55779-48-1 Molecular Formula: C26H21N3O3 Formula Weight: 423.46 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Yellow to dark orange Solubility: Soluble in methanol or ethanol MDL No.: MFCD00467176
Applications: A sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion
Formule: C₂₆H₂₁N₃O₃
MW: 423,472 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467176
Numéro CAS: 55779-48-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité