Mupirocin lithium ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Lithium 9-(((E)-4-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(((2S,3S)-3-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoate
J66890.MC
J66890.MCEA 581 EUR InStock
J66890.MC
Mupirocin lithium ≥95%
Mupirocin lithium
Purity: 95% CAS No.: 73346-79-9 Molecular Formula: C26H43LiO9 Formula Weight: 506.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at approximately 10mg/ml MDL No.: MFCD11977847
Applications: Commonly used to target gram positive bacteria
Formule: C₂₆H₄₃LiO₉
MW: 506,561 g/mol
Numéro MDL: MFCD11977847
Numéro CAS: 73346-79-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité