Cefoxitin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J66891.03
J66891.03EA 191 EUR InStock
J66891.03
Cefoxitin 98%
Cefoxitin
Purity: 98% CAS No.: 35607-66-0 Molecular Formula: C16H17N3O7S2 Formula Weight: 427.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 149-150° Boiling Point: 843° Solubility: Predicted solubility in water is less than 0.2mg/ml MDL No.: MFCD00072014
Applications: A broad spectrum antibiotic
Formule: C₁₆H₁₇N₃O₇S₂
Point d'ébullition: 843 °C
Point de fusion: 149…150 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00072014
Numéro CAS: 35607-66-0
EINECS: 252-641-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité