1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucosamine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
J66975.18
J66975.18EA 945 EUR InStock
J66975.18
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucosamine hydrochloride
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride
CAS No.: 10034-20-5 Molecular Formula: C14H21NO9.HCl Formula Weight: 383.78 Physical Form: Powder Appearance: White to pale brown Solubility: Soluble in water at 10mg/ml MDL No.: MFCD01075204
Formule: C₁₄H₂₂ClNO₉
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075204
Numéro CAS: 10034-20-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité