Hyaluronic acid sodium salt (de Streptococcus equi) 91%
Fournisseur: Thermo Scientific
J66993.03
J66993.03EA 96.7 EUR InStock
J66993.03
Hyaluronic acid sodium salt (de Streptococcus equi) 91%
Hyaluronic acid sodium salt
Bacterial hyaluronic acid (HA) is a natural non-sulfated high molecular weight glycosaminoglycan that may be used to study formulations of non-animal gels potentially useful for procedures such as soft tissue augmentation.
Molecular weight is greater than or equal to 1MDa
Applications: An anionic, nonsulfated glycosaminoglycan distributed widely throughout connective, epithelial, and neural tissues
Formule: (C₁₄H₂₁NaNO₁₁)n
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00875848
Numéro CAS: 9067-32-7
Merck Index: 14,4757
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité