Or 99%, nanoparticules 150 nm sans réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
J67040.AC
J67040.ACEA 144 EUR InStock
J67040.AC
Or 99%, nanoparticules 150 nm sans réactif
Or
Purity: 99% CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Dark brown to pink MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité