DNA molecular weight marker, wide range
Fournisseur: Thermo Scientific
J67051.XI
J67051.XIEA 287 EUR InStock
J67051.XI
DNA molecular weight marker, wide range
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
This wide range molecular weight marker contains 60 ng/μl of 21 fragments from 100 bp to 12000 bp. The bands appear in 100 bp increments from 100 to 1000 bp and in 1000 bp increments from 1 to 12 kb. Bands at 1 kb and 5 kb stain brighter to aid identification.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité