Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Or fourni dans sodium citrate 0,1 mg/ml avec stabilisateur stabilisé, nanoparticules 5 nm OD1 (Abs. 515-520 nm)

Fournisseur: Thermo Scientific

J67085.AC
J67085.ACEA 111 EUR InStock
J67085.AC
Or fourni dans sodium citrate 0,1 mg/ml avec stabilisateur stabilisé, nanoparticules 5 nm OD1 (Abs. 515-520 nm)
Or
CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436

Applications: For use in adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.


Formule: Au
MW: 196,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité