Ethidium bromure 98% pour la biologie moléculaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
J67270.14
J67270.14EA 789 EUR InStock
J67270.14
Ethidium bromure 98% pour la biologie moléculaire
Ethidium bromure
Purity: 98% CAS No.: 1239-45-8 Molecular Formula: C21H20BrN3 Formula Weight: 394.32 Physical Form: Powder Appearance: Red to purple Odour: Weak Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 3642536 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00011724
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Point de fusion: ∼ 261 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité