Or fourni dans sodium citrate 0,1 mg/ml avec stabilisateur stabilisé, nanoparticules 60 nm OD1 (Abs. 540 nm)
Fournisseur: Thermo Scientific
J67306.ACEA 101 EUR InStock
J67306.AC
Or fourni dans sodium citrate 0,1 mg/ml avec stabilisateur stabilisé, nanoparticules 60 nm OD1 (Abs. 540 nm)
Or
CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red to pink Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Applications: For use in adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
Formule: Au
MW: 196,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité