Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Or 95%, nanoparticules 60 nm OD1 (Abs. 540 nm)

Fournisseur: Thermo Scientific

J67438.AC
J67438.ACEA 107 EUR InStock
J67438.AC
Or 95%, nanoparticules 60 nm OD1 (Abs. 540 nm)
Or
Purity: 95% CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red to pink Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436

Applications: For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM


Formule: Au
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité