Gold nanoparticles, 40nm, carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD50, 530nm absorption 1 * 0,5 mL
Fournisseur: Thermo Scientific
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gold nanoparticles, 40nm, carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD50, 530nm absorption 1 * 0,5 mL J67440.XI 1 * 0,5 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou