Gold nanoparticles, 90nm, biotin-functionalized, PEGylated, OD50, supplied in purified water, 564nm absorption 1 * 0,5 mL
Fournisseur: Thermo Scientific
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gold nanoparticles, 90nm, biotin-functionalized, PEGylated, OD50, supplied in purified water, 564nm absorption 1 * 0,5 mL J67449.XI 1 * 0,5 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou