Linear polyacrylamide solution 5 mg/ml pour la biologie moléculaire, pour précipitation d'ADN/ARN
Fournisseur: Thermo Scientific
J67830.XF
J67830.XFEA 99.2 EUR InStock
J67830.XF
Linear polyacrylamide solution 5 mg/ml pour la biologie moléculaire, pour précipitation d'ADN/ARN
Linear polyacrylamide
Linear polyacrylamide solution for DNA/RNA precipitation, 5mg/ml, Molecular Biology Grade. Liquid.
Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Liquid Appearance: Clear, Colourless
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité