Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Taurine ≥98.5%, Ultrapure pour la biologie moléculaire

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

J75824.A1
J75824.A1EA 217 EUR InStock
J75824.A1
Taurine ≥98.5%, Ultrapure pour la biologie moléculaire
Taurine


Formule: C₂H₇NO₃S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008197
Numéro CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 14,09074
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) Absorbance (260 nm, 0.5 M, 1 cm) ≤0.2
Assay (unspecified) Absorbance (280 nm, 0.5 M, 1 cm) ≤0.2
Assay (unspecified) Ammonia (NH₃) ≤0.02%
Assay (unspecified) Use Test Functionally Tested for Electrophoresis
Assay (unspecified) ≥98.5%
Chloride Content ≤0.01%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.01%
pH (5%, H₂O) 4.0 to 7.0
Solution Test (0.5 M, H₂O) Clear and Colourless
Arsenic (As) ≤2 ppm
Heavy Metals ≤10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité