LB Bouillon liquide pour les biotechnologies
Fournisseur: VWR Chemicals
J833-1LEA 87.3 EUR InStock
J833-1L
LB Bouillon liquide pour les biotechnologies
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Utilisé pour la propagation et l'entretien des E. coli. Couramment utilisé pour la préparation de l'ADN plasmidique et des protéines recombinantes.
  • Ready to use liquid media
  • Clear, yellow to brown liquid
One L of media contains 10 g sodium chloride, 10 g tryptone/case in peptone, 5 g yeast extract, bacteriological.
No growth detected in bioburden (Milliflex) (EQC) test.
pH (25 °C): 6,65 to 7,15.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité