Terrific broth, poudre
Fournisseur: VWR Chemicals
J869-500GEA 183 EUR InStock
J869-500G
Terrific broth, poudre
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Utilisé pour la préparation des souches génétiques moléculaires d' E. coli. Il prend en charge des niveaux de densité cellulaires plus importants afin d'augmenter le rendement plasmidique.
  • Save time using pre-mixed media
  • Homogenous and high quality powders
Terrific broth is an enriched medium containing high levels of tryptone and yeast extract, which provide amino acids, vitamins and trace elements necessary for high density growth. Glycerol is added as a carbohydrate source, while the potassium phosphate is present to both maintain optimal pH and serve as a source of potassium for cellular metabolism. Glycerol is not supplied with this media.
1 L of prepared media contains 12 g of tryptone, 24 g of yeast extract, 9,4 g of potassium phosphate dibasic, and 2,2 g of potassium phosphate monobasic.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité