VWR® Super Optimal Broth (SOB) Broth, for Biotechnology
Fournisseur: VWR Chemicals
J906-500GEA 163 EUR InStock
J906-500G
VWR® Super Optimal Broth (SOB) Broth, for Biotechnology
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Le bouillon super optimal (SOB) est utilisé pour la préparation d'un milieu de croissance riche en nutriments et la transformation de bouillons compétents. E. coli.
Le milieu de croissance du bouillon SOB est riche sur le plan nutritionnel, contenant de l'hydrolysat de caséine et de l'extrait de levure comme sources de composés azotés et de facteurs de croissance, ainsi que du sulfate de magnésium comme source d'ions magnésium nécessaires à la réplication de l'ADN.
Une fois dissous à 25,5 g/L d'eau, donne de la tryptone (20 g/L), de l'extrait de levure (cinq g/L), du chlorure de sodium (0,5 g/L).
Conservez la poudre de bouillon SOB à température ambiante (18 à 26 °C). Conserver la préparation au froid moyen (2 à 8 °C).
Attention: Remarque: Le milieu doit être autoclavé ou filtré stérilement. Laisser la solution refroidir à 50 ° C ou moins avant d'ajouter des composants supplémentaires et des antibiotiques. Ajouter 20 ml de One M MgSO₄.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité