Sodium formiate ≥99% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
J961-100GEA 130 EUR InStock
J961-100G
Sodium formiate ≥99% ACS
Sodium formiate
Formule: HCO₂Na
Point de fusion: 257.31 °C
Densité: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ATTEINDRE: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.001%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité