Microtube tube racks, foam
Fournisseur: JAECE INDUSTRIES INC
FTR100
JAECFTR100EA 126 EUR InStock
JAECFTR100
Microtube tube racks, foam
Portoirs Tube Racks
Economical, charcoal gray, open-cell foam rack have a capacity for 50 tubes. Ideal for storage on benchtops, in incubators and refigerators/freezers. Can be used to protect valuable, fragile tubes during mailing/shipping. Ideal alternative to expensive plastic racks.
  • Racks will float for use in waterbaths
  • Stackable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité