Dessiccateurs, sans graisse, VWR®
Fournisseur: JENCONS SCIENTIFIC
250-068
JENC250-068EA 358 EUR InStock
JENC250-068
Dessiccateurs, sans graisse, VWR®
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
Verre borosilicaté L'anneau en élastomère est comprimé sous vide pour former un joint sec. La soupape en PTFE est située au centre du couvercle, ce qui, en conjonction avec le joint sec, permet au couvercle d'être soulevé et retiré verticalement.
  • Choix de modèles avec ou sans protection plastique Seal-Cote, qui évite la fragmentation du verre
  • Les couvercles se soulèvent verticalement, donnant presque le double du volume de stockage
Certifications: BS 3423:1962
Information de livraison: Livré avec bague d'étanchéité, gaze et robinet PTFE. 9 mm de diamètre extérieur raccordement au vide.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité