pH/mV/°C meters, bench, 3505 / 3510 / 3520
Fournisseur: Cole-Parmer
350501 351001 352001 35459-04
662-0049EA 0 EUR InStock
662-0049 662-0050 662-0051 JENW35459-04
pH/mV/°C meters, bench, 3505 / 3510 / 3520
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
3505: Simple to use laboratory pH/mV/°C meter for use in general purpose and educational applications. It utilises rotary controls for mode selection and pH calibration. A novel design feature ensures that inadvertent movement of the calibration controls has no effect during sample measurement.
- For educational applications
- Large display, clear LCD readout
- Manual 2-point pH calibration
- Manual or automatic temperature compensation
- Calibration controls locked during measurement
- Battery or mains operated
3510: Versatile unit, which utilises the best of modern technology to simplifyMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité