Spectrophotomètre, 6300
Fournisseur: Cole-Parmer
630531 83054-07
JENW630531EA 3210 EUR InStock
JENW630531 JENW83054-07
Spectrophotomètre, 6300
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Le 6300 est conçue pour fournir à l'utilisateur un système de mesure compact, de haute qualité et facile à utiliser.
  • Grand compartiment à échantillons qui permet l'installation d'une large gamme de dispositifs d'échantillonnage
  • Disposition simple du clavier et protocoles activés par les menus
  • Affichage simultané de la longueur d'onde et la valeur photométrique sélectionnée
  • Modes de mesure de l'absorption, de la transmission et de la concentration
Pour l'analyse de routine largement utilisée dans les domaines de l'éducation, de l'analyseMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité