Cole-Parmer® Economical Flame Photometer
Fournisseur: Cole-Parmer
83055-05
JENW83055-05EA 7170 EUR InStock
JENW83055-05
Cole-Parmer® Economical Flame Photometer
Spectrophotomètres et Photomètres Photomètres de flamme
Automatic gas shutoff feature ensures operator safety.
  • Unit comes with Na⁺, K⁺, Li⁺, Ca⁺, and Ba⁺ filters
  • Low temperature and single channel
Use this economical flame photometer for routine determinations of sodium and potassium in industrial and educational applications. The fine and coarse adjustment controls provide accurate measurements every time. For safety, an automatic gas shutoff mechanism activates if the flame becomes accidentally extinguished.
Reading stabilisation: ~8 s
Aspiration rate: 2 to 6 ml/min
Air supply: 6 L/min at 14 psi; oilMore Product Information
Collapse All
Désignation Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Economical flame photometer, 230 VAC, 50/60 Hz 0 - 199,9 ppm 1 JENW83055-05
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité