Spectrophotomètre UV-visible, Cole-Parmer®, Plage d'absorbance: –0,3...2,5 A, Gamme photométrique: 0 - 199,9% T, Précision photométrique: ±1% T, ±0,01 Abs at 1,000 Absorbance, Précision de la longueur d'onde: ±2 nm, 28×15,6×50 cm
Fournisseur: Cole-Parmer
Spectrophotomètre UV-visible, Cole-Parmer®, Plage d'absorbance: –0,3...2,5 A, Gamme photométrique: 0 - 199,9% T, Précision photométrique: ±1% T, ±0,01 Abs at 1,000 Absorbance, Précision de la longueur d'onde: ±2 nm, 28×15,6×50 cm
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]SPECTROPHOTOMETER 7475 NANO MICRO-VO 1 * 1 Pce JENW83056-23 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou