Jenway® 6850 Double-Beam Spectrophotometer with Variable Bandwidth
Fournisseur: Cole-Parmer
83070-06
JENW83070-06EA 15430 EUR InStock
JENW83070-06
Jenway® 6850 Double-Beam Spectrophotometer with Variable Bandwidth
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Simple solution for laboratories requiring compliance.
  • Variable spectral bandwidths provide flexibility in your qualitive and quantitive analysis
  • Conforms to European Pharmacopeia requirements
  • Selectable scan intervals of 0,1, 0,2, 1, 2 or 5 nm
  • Highly stable optics provide superior accuracy
  • Prism PC software is included providing unlimited unlimited number of methods capabilities
  • Extensive range of accessories available
This Jenway® 6850 double-beam, scanning, UV/Visible spectrophotometer with highly stable optics and two detectors measure yourMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité