Jenway® Replacement Tungsten Halogen Lamp
Fournisseur: Cole-Parmer
99950-04
JENW99950-04EA 99.8 EUR InStock
JENW99950-04
Jenway® Replacement Tungsten Halogen Lamp
Éclairages Lampes halogènes
Optimise the performance of Jenway® spectrophotometers.
  • Expand analysis capabilities
  • Make testing easier
Improve operations with these accessories specifically designed for the Jenway 6300, 6320D, 6310, or Aquanova spectrophotometers.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité