pH electrode for food extracts
Fournisseur: Cole-Parmer
99960-43 10090-80
JENW99960-43EA 352 EUR InStock
JENW99960-43 JENW10090-80
pH electrode for food extracts
Électrodes Électrodes pH
These electrodes with epoxy body are ideal for the measurement of food extracts.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité