L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Jenway® 6305 Benchtop UV/Visible Spectrophotometer
Fournisseur: Cole-Parmer
99968-69
JENW99968-69EA 7170 EUR InStock
JENW99968-69
Jenway® 6305 Benchtop UV/Visible Spectrophotometer
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
An easy-to-use instrument with a compact footprint.
  • Wavelength range of 198 to 1000 nm
  • Absorbance, %T, and concentration modes
  • Recalls previous settings at power up
  • Analog and RS-232 outputs let you interface with printers and PCs
  • Multi-parameter display shows error messages, prompts, mode indication, and concentration units
This easy-to-use spectrophotometer is ideal for the busy technician or student. The unit covers a wide range of wavelength from 198 to 1000 nm and provides fast warm-up time, low drift, and high reliability.
Information deMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité