Jenway® 6305 Benchtop UV/Visible Spectrophotometer
Fournisseur: Cole-Parmer
99968-69
JENW99968-69EA 6930 EUR InStock
JENW99968-69
Jenway® 6305 Benchtop UV/Visible Spectrophotometer
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
An easy-to-use instrument with a compact footprint.
  • Wavelength range of 198 to 1000 nm
  • Absorbance, %T, and concentration modes
  • Recalls previous settings at power up
  • Analog and RS-232 outputs let you interface with printers and PCs
  • Multi-parameter display shows error messages, prompts, mode indication, and concentration units
This easy-to-use spectrophotometer is ideal for the busy technician or student. The unit covers a wide range of wavelength from 198 to 1000 nm and provides fast warm-up time, low drift, and high reliability.
Information de livraison: Includes 63-Zero PC software, interface cable, 100 disposable polystyrene cuvettes (10 mm pathlength), and 1,8 m cord with US plug.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité