Écouvillons Ø 30 mm - longueur poilée 165 mm - PA 6.6 blanc Ø 0.40 mm - lg totale 580 mm - torsade recouverte de caoutchouc noir - manche polypro blanc 1 * 1 Pce
Fournisseur: JM BROSSERIE
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Écouvillons Ø 30 mm - longueur poilée 165 mm - PA 6.6 blanc Ø 0.40 mm - lg totale 580 mm - torsade recouverte de caoutchouc noir - manche polypro blanc 1 * 1 Pce JMBR4470/0045 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou