Container 200L Stainless Steel 304 incl. : Open top, open bottom, Single wall Equipped with cleanroom wheels without mixing technology 1 * 1 Pce
Fournisseur: JM SEPARATIONS
Container 200L Stainless Steel 304 incl. : Open top, open bottom, Single wall Equipped with cleanroom wheels without mixing technology 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Container 200L Stainless Steel 304 incl. : Open top, open bottom, Single wall Equipped with cleanroom wheels without mixing technology 1 * 1 Pce JMBVAFH0200LSSOOCW 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou