MPC22006T03M MPC SERIES - Coupleur mle 3/8'' en polycarbonate Strilisable: autoclave, irradiation, oxyde d'thylne Taille d'insert cannel : 3/8'' pour flexible de int.: 9.5mm Conditionn par sachet de 250 coupleurs 1 * 250 Pce
Fournisseur: JM SEPARATIONS
MPC22006T03M MPC SERIES - Coupleur mle 3/8'' en polycarbonate Strilisable: autoclave, irradiation, oxyde d'thylne Taille d'insert cannel : 3/8'' pour flexible de int.: 9.5mm Conditionn par sachet de 250 coupleurs 1 * 250 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MPC22006T03M MPC SERIES - Coupleur mâle 3/8'' en polycarbonate Stérilisable: autoclave, irradiation, oxyde d'éthylène Taille d'insert cannelé : 3/8'' pour flexible de Øint.: 9.5mm Conditionné par sachet de 250 coupleurs 1 * 250 Pce JMBVMPC22006T03M 1 * 250 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou