MPC32003 MPC SERIES - Obturateur femelle en polycarbonate Strilisable: autoclave, irradiation, oxyde d'thylne Objet: Obturation totale du fluide Conditionn par sachet de 250 coupleurs 1 * 250 Pce
Fournisseur: JM SEPARATIONS BV
MPC32003 MPC SERIES - Obturateur femelle en polycarbonate Strilisable: autoclave, irradiation, oxyde d'thylne Objet: Obturation totale du fluide Conditionn par sachet de 250 coupleurs 1 * 250 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MPC32003 MPC SERIES - Obturateur femelle en polycarbonate Stérilisable: autoclave, irradiation, oxyde d'éthylène Objet: Obturation totale du fluide Conditionné par sachet de 250 coupleurs 1 * 250 Pce JMBVMPC32003 1 * 250 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou