Adapters
Fournisseur: VICI Jour
JOURJR-062EA 37 EUR InStock
JOURJR-062 JOURJR-5505 554-1008 554-1016 546-1383 546-1251 554-1017 554-1014 554-1003 554-1013
Adapters
Raccords et connecteurs
These PEEK adapters connect standard LC fittings to standard LC ports, usable with most common organic and inorganic HPLC solvents without risking corrosion, metal contamination, or protein degradation.
  • Easy connection of solvent lines
  • Low dead volume
  • Completely inert and biocompatible
Pressure rating of M6, 1/4–28 is <70 bar (1000 psi), Luer is <35 bar (509 psi) and varies with tubing material and ID.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité