Safety cap
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-9000-0001
JOURJR-9000-0001EA 98.5 EUR InStock
JOURJR-9000-0001
Safety cap
Capuchons Bouchons de sécurité
This cap can be used for helium sparging and for delivering HPLC mobile phases. The tubing ports are made so that you push the tubing through the hole, while 1/4-28 fittings provide the best connection. Unused ports can be plugged as required.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité