Régulateur de pression de sortie
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-BPR2 JR-BPR1 JR-BPR3
JOURJR-BPR2EA 363 EUR InStock
JOURJR-BPR2 554-1492 JOURJR-BPR3
Régulateur de pression de sortie
Vannes Clapets anti-retour
Ce régulateur installe sur le détecteur une conduite de récupération des fluides et empêche la formation de bulles pendant le dégazage. Il est équipé d'un contre-pression réglable de 0 à 20,5 bars (300 psi) sans se déconnecter du système. Autres tailles disponibles.
  • Améliore la stabilité de la ligne de base
  • Faible volume mort
  • Biocompatible
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité