Safety caps, DIN 50 threads
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-S-15012 JR-S-15011
JOURJR-S-15012EA 560 EUR InStock
JOURJR-S-15012 JOURJR-S-15011
Safety caps, DIN 50 threads
Capuchons Bouchons de sécurité
DIN50 safety caps seal to the bottle/canister with an O-ring behind a PTFE lip, so the O-ring is therefore not a wetted part. Unused ports can be closed with the stopcock.
  • Built-in stopcocks for easy interruption of solvent lines
  • Fit all bottles or canisters with DIN50 thread
  • Prevent evaporation of volatile compounds
  • Stopcocks rated up to 4,96 bar gas at 25 °C
Informations de commande: A bottom-sealing barbed adapter to connect 1/8" (3,2 mm) ID tubing can be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité