CAPILLAIRE PEEK 360X50UM ORANGE STR. 1 * 3 m
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
CAPILLAIRE PEEK 360X50UM ORANGE STR. 1 * 3 m JOURJR-T-3650-M3 1 * 3 m
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou