[EN]TUBING PREMIUM SS 1/8 X 0.75 MM ID 1 * 1 m
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
[EN]TUBING PREMIUM SS 1/8 X 0.75 MM ID 1 * 1 m
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]TUBING PREMIUM SS 1/8 X 0.75 MM ID 1 * 1 m JOURJR-TSS230 1 * 1 m
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou