Impact goggle, Martcare®
Fournisseur: JSP LTD
AGC010-301-300
JSPAAGC010-301-300EA 5.1 EUR InStock
JSPAAGC010-301-300
Impact goggle, Martcare®
Lunettes de protection
A cost-effective, compact, and lightweight goggle.
  • Compact and lightweight
  • Tough polycarbonate lens
  • Impact protection
  • Vented body
  • PVC frame
A compact and lightweight goggle with tough polycarbonate lens and PVC frame, offering high resistance to impact from flying particles.
Certifications: Conforms to EN 166.1.B.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité