Sweatband, Chamlon™
Fournisseur: JSP LTD
AJA840-000-200
JSPAAJA840-000-200EA 32.5 EUR InStock
JSPAAJA840-000-200
Sweatband, Chamlon™
Casques Casques de sécurité
Replacement Chamlon™ sweatband.
  • For use with the EVO® range of safety helmets
  • pH neutral
  • Dermatologically tested
Replacement Chamlon sweatband for use with the EVO® range of safety helmets. Egyptian cotton core with porous PU coating for maximum sweat absorption.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité